Learn More
Cytiva Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Whatman™, ME 25
Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Cytiva Whatman, ME 25, negras, diámetro exterior:47 mm, 1,85 pulg., color de rejilla:blanco, esterilizable en autoclave:sí, grado:ME 25, incluye:con papel de intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana:WME, tamaño de poro:0,45 um, capacidad de unión de proteínas:Medio
Marca: Cytiva 10406800
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Membranas de ésteres de celulosa mixta estéril Cytiva Whatman, ME 25, negras, diámetro exterior:47 mm, 1,85 pulg., color de rejilla:blanco, esterilizable en autoclave:sí, grado:ME 25, incluye:con papel de intercalado y sin almohadilla, tipo de membrana:WME, tamaño de poro:0,45 um, capacidad de unión de proteínas:Medio
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Blanco | |
ME25 | |
Estéril | |
Negro | |
Medio | |
130 °C | |
47 mm |
4,3 a 5,0 mg/cm2 | |
Éster de celulosa mixta | |
0,45 μm | |
Calzador de membrana | |
Sin papel de intercalado y almohadilla | |
3,1mm | |
Membrana |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Sólido inflamable Categoría 1
- Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose