Learn More
Cytiva Kit de validación de filtro de jeringa Whatman™ Roby 25
Para su uso con filtros de jeringa Whatman Roby 25 para automatización (n.º de cat. 09302128)
Marca: Cytiva 10463898
Detalles adicionales : Peso : 1.02000kg
Descripción
- Incluye seis tipos diferentes de filtros: envasados en seis tubos con 25 soportes de filtro cada uno
- Protocolo de validación de filtro con ayuda de selección de filtro
- Todas las pruebas de selección importantes se explican paso a paso con todas las propiedades importantes de un vistazo
Filtración fina de muestras en la prueba automática de disolución de comprimidos. El kit de validación de filtro Roby 25 se puede utilizar para el desarrollo de métodos.
Especificaciones
Para automatización | |
GF (1 μm), GF (0,7 μm); 0,45 μm | |
150/paq. | |
Kit de validación de filtro |