Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 60
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
Marca: Cytiva 10410012
Detalles adicionales : Peso : 0.03700kg
Descripción
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Hidrófilo | |
47 mm |
1,0 μm | |
70 μm |