Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 58
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
Marca: Cytiva 10410312
355.08 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04410kg
Descripción
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Membrana | |
Celulosa | |
Estéril | |
RC58 | |
Disco para membrana de filtración | |
47 mm |
Celulosa regenerada | |
0,2 μm | |
Hidrófilo | |
75 μm | |
47 mm (Diám.) |