Learn More
Cytiva Membranas de celulosa regenerada: grado RC 58
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
Marca: Cytiva 10410319
Detalles adicionales : Peso : 2.68070kg
Descripción
Consta de celulosa pura sin agentes humidificantes
- Humectación espontánea y muy buena resistencia a la humedad
- Extremadamente resistentes a productos químicos; apropiadas para disolventes acuosos y orgánicos
- Hidrófilas
- Mecánicamente estables
- Esterilizables por todos los métodos
Especificaciones
Celulosa regenerada | |
Hidrófilo | |
100 mm (Diám.) |
0,2 μm | |
75 μm | |
100 mm |