Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 230
Proporcionan un rendimiento fiable para aplicaciones de laboratorio industrial no esenciales y de laboratorio de estudiantes.
Marca: Cytiva 5230-500
Detalles adicionales : Peso : 1.14000kg
Descripción
Retiene las partículas gruesas.
- Hecho de celulosa
- Superficie crepada para una filtración rápida de partículas gruesas
- Retención de partículas: 25-30 μm
- Grosor: 0,40mm
No debe utilizarse para el análisis de nitrógeno kjeldahl
Especificaciones
230 50 cm 50/paquete | |
Celulosa | |
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración y alta capacidad de carga. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria. | |
Grueso | |
50,00 cm | |
50 cm |
Circulares | |
25-30 μm | |
230 | |
0,4 mm | |
19,7 in |