Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 230
Proporcionan un rendimiento fiable para aplicaciones de laboratorio industrial no esenciales y de laboratorio de estudiantes.
Marca:  Cytiva 5230-400
Detalles adicionales : Peso : 0.73000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15560773
  • 104.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 27-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Retiene las partículas gruesas.
  • Hecho de celulosa
  • Superficie crepada para una filtración rápida de partículas gruesas
  • Retención de partículas: 25-30 μm
  • Grosor: 0,40mm
No debe utilizarse para el análisis de nitrógeno kjeldahl
Especificaciones
Especificaciones
230 40 cm 50/paquete
Celulosa
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración y alta capacidad de carga. Ampliamente utilizado en laboratorios industriales y laboratorios de estudiantes para la filtración rutinaria.
Grueso
40,00 cm
40 cm
Circulares
25-30 μm
230
0,4 mm
15,7 in