Learn More
Cytiva Círculos cualitativos crepados Reeve Angel 226 Whatman™
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos.
Marca: Cytiva 5226-190
Detalles adicionales : Peso : 0.09000kg
Descripción
- Alta velocidad de filtración
- Retiene partículas gruesas o gelatinosas
- Su exclusiva superficie gris crepada proporciona contraste óptico para filtrados blancos u oscuros.
Especificaciones
226 19 cm 100/paquete | |
De 20 a 25 μm | |
Rapidez | |
226 | |
19,0 cm |
Circulares | |
20-25 μm | |
Un filtro cualitativo general con superficie crepada. Alta velocidad de filtración, más rápido que el grado 202 y retiene partículas gruesas y precipitados gelatinosos. | |
100/paq. | |
19 cm |