Learn More
Cytiva Filtro de fibra de cuarzo Whatman™, grado QM-B
Para muestreo de aire en gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles
Marca: Cytiva 1852-040
Detalles adicionales : Peso : 0.07000kg
Descripción
- Filtros de microfibra de cuarzo de alta pureza (SiO2)
- El grado QM-B es un filtro de fibra de cuarzo más grueso con un alta capacidad de carga
- Apto para muestreo de aire en gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles
- Ideal para temperaturas altas de hasta 800 °C en análisis de PM2.5/PM10 y de elementos traza
- Debido al bajo nivel de metales alcalinotérreos, los productos de artefactos de sulfatos y nitratos (de SO2 y NO2) son virtualmente eliminados
- Velocidad de flujo: 12 s/100 ml/pulg.2
Especificaciones
Circulares | |
Muestreo de aire en gases ácidos, pilas, salidas de humos y aerosoles | |
950 μm |
Microfibra de cuarzo | |
Grado QM/B | |
40 mm |