Learn More
Cytiva Filtros para muestreo de aire de cuarzo, categoría QM-A, forma circular
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluidos el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles. Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
Marca: Cytiva 1851-101
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles.Los filtros para muestreo de aire de cuarzo Whatman™ están numerados de manera secuencial según la Agencia estadounidense de protección medioambiental (EPA) y son aptos para la mayoría de aplicaciones.
- Resistentes a temperaturas de hasta 500 °C
- Sin ligante
- Gran capacidad de carga
- Caudales rápidos (caudal de aire de 6,4 s/100 ml/pulg.2)
- Se utilizan en muchas aplicaciones de filtración de muestras de aire, incluido el muestreo de gases ácidos, acumulaciones, salidas de humos y aerosoles
- Los filtros son adecuados para análisis y muestreo de PM-10
Especificaciones
6,3 s/100 ml/pulg2 | |
Cuarzo de gran pureza | |
Se utiliza para el muestreo de aire en gases ácidos, pilas, humos y aerosoles, especialmente a altas temperaturas de hasta 500° C y10 en pruebas PM. Filtros para uso en10 monitorización de aire ambiente PM de la EPA de EE.UU. | |
100 unidades. | |
475 μm | |
101,6 mm |
Circulares | |
2,2 μm | |
Grado QM-A. | |
Circulares | |
Filtro para muestreo de aire | |
101,6 mm |