Learn More
GE Healthcare Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 41
Se utiliza para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Marca:  GE Healthcare 1441-150
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312955
  • 51.73€ / paquete de 100
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Ashless grades are very pure filters suitable for a wide range of critical analytical filtration procedures. Whatman™ quantitative filter papers are designed for gravimetric analysis and the preparation of samples for instrumental analysis.
  • Extremely low ash content (0.007% ash maximum)
  • 20µm nominal particle retention rating
  • Fast filtration speed (Herzberg 54 s)
  • Commonly used for routine air pollution analysis and soil pollution analysis
  • High-purity filters for quantitative analysis
Especificación
Especificación
Grade 41 Fast Ashless Filter Paper, 150 mm circle (100 pcs)
GE’s Whatman Grade 41 environmental pollution papers are among the fastest filter papers in the Whatman ashless range. This gravimetric filter is well suited for quantitative analysis of soil and air.
41
20μm
215μm
150mm
Precipitados gelatinosos y partículas gruesas. Metalurgia: hidróxidos de hierro y aluminio. Control de la contaminación del aire. Carga normal; resistencia limitada a la humedad
4 s/100 mL/in2
Ashless
Paquete de 100
Línters de algodón de alta calidad
Circular
Grueso
> 20 μmm
Rápida
215 μm
Videos