Learn More
Cytiva Papeles de filtro cuantitativo, grado 542
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente adversas. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 542 son adecuados para su uso en la captura de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Marca: Cytiva 1542-185
Detalles adicionales : Peso : 0.26000kg
Descripción
Permite una alta retención de partículas finas en condiciones químicamente duras.Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 542 son adecuados para su uso al captar precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos.- Alta retención de precipitados finos en aplicaciones como la determinación de metales y la recogida de hidróxido
- Recogida de elementos traza y radionucleidos procedentes de la atmósfera
- Retención nominal de partículas de 2,7 μm
- Velocidad de filtración de Herzberg de 2510 s
- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
Especificaciones
64 s/100 ml/pulg2 | |
Circulares | |
2,7 μm | |
Utilizado en determinaciones de metales gravimétricos. | |
Fino | |
150 μm | |
7,28 in |
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 542, círculos de 185 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
ASTM, 250 segundos; Herzberg, 2510 segundos | |
Grado 542 | |
100/paquete | |
Endurecido sin cenizas | |
185 mm |