Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: círculos de grado 589/1
Diseñados para una filtración rápida de precipitados gruesos. Los círculos de papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/1 Whatman™ permiten pruebas como la medición de la finura del cemento en una prueba de Blaine estándar o la determinación del contenido de ceniza en alimentos.
Marca: Cytiva 10300012
84.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15300kg
Descripción
Diseñados para una filtración rápida de precipitados gruesos.Los círculos de papel de filtro para análisis cuantitativo de grado 589/1 Whatman™ permiten pruebas como la medición de la finura del cemento en una prueba de Blaine estándar o la determinación del contenido de ceniza en alimentos.
- Para la retención de precipitados gruesos
- Velocidad de filtración de Herzberg de 50 s
- Filtro de cinta de color negro para la filtración de precipitados gruesos
- Sin cenizas con caudal muy alto caudal
- Alta pureza (< 0,01 % de ceniza)
Especificaciones
Negro | |
Circulares | |
De 12 a 15 μm | |
Alto | |
Grado 589/1 | |
Sin ceniza |
Flitro de grado 589/1 para retención de precipitación gruesa, círculo de 150 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
25 s | |
Diseñado para el análisis gravimétrico y la preparación de muestras para el análisis instrumental. Para la filtración de precipitados gruesos. Para muchos métodos estándar cuantitativos, especialmente para aplicaciones gravimétricas (por ejemplo, determinación del contenido de ceniza) | |
190 μm | |
150 mm |