Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 540
Se utiliza como filtro gravimétrico durante el análisis de metales en soluciones alcalinas o ácidas y en la recogida de hidróxidos. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 540 cuentan con una superficie con tratamiento para ácidos que evita el desgarro durante la filtración y permite al usuario despegar precipitados del papel.
Marca: Cytiva 1540-090
Detalles adicionales : Peso : 0.06392kg
Descripción
Se utiliza como filtro gravimétrico durante el análisis de metales en soluciones alcalinas o ácidas y en la recogida de hidróxidos.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 540 cuentan con una superficie con tratamiento para ácidos que evita el desgarro durante la filtración y permiten al usuario despegar precipitados del papel.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos.- Papel de filtro de laboratorio de celulosa con tratamiento de ácido de alta pureza
- Mecánicamente resistente
- Adecuado para el análisis cuantitativo o gravimétrico de muestras muy ácidas o alcalinas
- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
- Retención de partículas nominal de 8 μm
- Caudal medio (velocidad de filtración de Herzberg 200 s)
Especificaciones
13 s/100 ml/pulg2 | |
Circulares | |
8 μm | |
Se utiliza con frecuencia en el análisis gravimétrico de metales en soluciones ácidas/álcali y en la recogida de hidróxidos después de la precipitación por álcalis fuertes. | |
M | |
160 μm | |
3,54 in |
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 540, círculos de 90 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
ASTM, 55 segundos; Herzberg, 200 segundos | |
Grado 540 | |
100/paquete | |
Endurecido sin cenizas | |
90 mm |