Learn More
Cytiva Papel de filtro para análisis cuantitativo: Círculos de grado 540
Se utiliza como filtro gravimétrico durante el análisis de metales en soluciones alcalinas o ácidas y en la recogida de hidróxidos. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 540 cuentan con una superficie con tratamiento para ácidos que evita el desgarro durante la filtración y permite al usuario despegar precipitados del papel.
Marca:  Cytiva 1540-150
91.39 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.16560kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092081
  • 101.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza como filtro gravimétrico durante el análisis de metales en soluciones alcalinas o ácidas y en la recogida de hidróxidos.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 540 cuentan con una superficie con tratamiento para ácidos que evita el desgarro durante la filtración y permiten al usuario despegar precipitados del papel.
Los papeles filtro para análisis cuantitativo sin ceniza endurecidos se han endurecido con ácido para proporcionar una elevada resistencia a la humedad y a productos químicos con un contenido de ceniza extremadamente bajo. Son adecuados para una amplia gama de procedimientos de filtración críticos.
  • Papel de filtro de laboratorio de celulosa con tratamiento de ácido de alta pureza
  • Mecánicamente resistente 
  • Adecuado para el análisis cuantitativo o gravimétrico de muestras muy ácidas o alcalinas
  • Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,006 % de ceniza como máximo)
  • Retención de partículas nominal de 8 μm
  • Caudal medio (velocidad de filtración de Herzberg 200 s)
Especificaciones
Especificaciones
13 s/100 ml/pulg2
Circulares
8 μm
Se utiliza con frecuencia en el análisis gravimétrico de metales en soluciones ácidas/álcali y en la recogida de hidróxidos después de la precipitación por álcalis fuertes.
M
160 μm
5,9 in
Filtro de precipitado fino sin cenizas de grado 540, círculos de 150 mm (100 unidades)
Línters de algodón de alta calidad
ASTM, 55 segundos; Herzberg, 200 segundos
Grado 540
100/paquete
Endurecido sin cenizas
150 mm