Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cuantitativo de grado 41
Se utiliza para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire. Los círculos para papel de filtro cuantitativo Whatman™: grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Marca: Cytiva 1441-320
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Los círculos de grado se utilizan para el análisis cuantitativo de la contaminación del aire como cinta de papel para la impregnación al determinar compuestos gaseosos a altos caudales o para análisis cuantitativo de la contaminación del aire.Las láminas para papel de filtro cuantitativo Whatman™:Los círculos de grado 41 se suelen utilizar en la preparación de muestras para el análisis de metales después de la digestión de ácido nítrico.
Los grados sin ceniza son filtros muy puros aptos para una amplia gama de procedimientos de filtración analíticos críticos. Los papeles filtro cuantitativos Whatman™ se han diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.- Contenido de ceniza extremadamente bajo (0,007% de ceniza como máximo)
- Retención nominal de partículas de 20µm
- Velocidad de filtración rápida (Herzberg 54 s)
- Se utiliza habitualmente para análisis rutinarios de la contaminación del aire y análisis de contaminación del suelo
- Filtros de alta pureza para análisis cuantitativos
Especificaciones
4 s/100 ml/pulg.2 | |
Circulares | |
20 μm | |
ASTM, 12 segundos; Herzberg, 54 segundos | |
Diseñado para análisis gravimétricos y la preparación de muestras para análisis instrumentales.Para procedimientos analíticos con partículas gruesas o precipitados gelatinosos (por ejemplo, hidróxidos de hierro o de aluminio).También se utiliza en análisis cuantitativos de contaminación del aire. | |
Grueso | |
215 μm | |
32 mm |
Papel para filtrado rápido sin ceniza de grado 41, círculo de 320 mm (100 unidades) | |
Línters de algodón de alta calidad | |
20 μm | |
Rapidez | |
Grado 41 | |
Paquete de 100 | |
Sin ceniza |