Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 2
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Marca: Cytiva 1002-500
Detalles adicionales : Peso : 2.41000kg
Descripción
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.- Retención de partículas: 8μm
- Porosidad: media fina
- Velocidad de filtración: ASTM™, 55 seg; Herzberg, 240 seg
- Superficie: suave
- Mantiene los nutrientes del suelo en ensayos de crecimiento de plantas
- Se utilizan para análisis de suelos y de procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
Especificaciones
Grade 2 Qualitative Filter Paper Standard Grade, circle, 500 mm | |
Celulosa | |
240 s | |
A standard grade filter used for monitoring specific contaminants in the atmosphere and in soil testing. | |
Medio fino | |
190μm | |
500mm |
Circular | |
>8μm | |
M | |
2 | |
Paquete de 100 | |
Ø 500 mm |