Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 2
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Marca:  Cytiva 1002-185
Detalles adicionales : Peso : 0.33000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11312835
  • 50.10€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos. 
  • Retención de partículas: 8 μm
  • Porosidad: Medio fino
  • Velocidad de filtración: ASTM™, 55 s; Herzberg, 240 s
  • Superficie: Suave
  • Mantiene los nutrientes del suelo en ensayos de crecimiento de plantas.
  • Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
Especificaciones
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 2, grado estándar, círculo, 185 mm
Celulosa
De 240 s
Filtro , grado estándar se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Medio fino
190 μm
Ø 185  mm
185 mm
Circulares
>8 μm
Medio
Grado 2
Paquete de 100
Papel filtro para análisis cualitativo
7,28 in