Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 2
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Marca: Cytiva 1002-240
Detalles adicionales : Peso : 0.49320kg
Descripción
Conserva y absorbe más que los filtros de grado 1, con un aumento correspondiente en el tiempo de filtración.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 2 se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo.
Estos filtros de celulosa se emplean en técnicas analíticas cualitativas para determinar e identificar materiales y para aclarar líquidos.
- Retención de partículas: 8 μm
- Porosidad: Medio fino
- Velocidad de filtración: ASTM™, 55 s; Herzberg, 240 s
- Superficie: Suave
- Mantiene los nutrientes del suelo en ensayos de crecimiento de plantas.
- Se utilizan para análisis de suelos y procedimientos de pruebas de siembra en el sector agrícola
Especificaciones
Papel de filtro para análisis cualitativo de grado 2, grado estándar, círculo, 240 mm | |
Celulosa | |
De 240 s | |
Filtro , grado estándar se utilizan para la monitorización de contaminantes específicos en pruebas de atmósfera y suelo. | |
Medio fino | |
190 μm | |
Ø 240 mm | |
240 mm |
Circulares | |
>8 μm | |
Medio | |
Grado 2 | |
Paquete de 100 | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
9,44 in |