Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: círculos de grado 113 V
Ahorra el tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 113V cuentan con el caudal más rápido de los grados cualitativos. La superficie crepe favorece la capacidad de carga ultra alta.
Marca: Cytiva 1213-150
81.80 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24570kg
Descripción
Ahorra el tiempo necesario para adaptar círculos plegados en cuadrantes a embudos de filtro cónicos en análisis repetitivos o múltiples.Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™:Los círculos de grado 113V cuentan con el caudal más rápido de los grados cualitativos.La superficie crepe favorece la capacidad de carga ultra alta.
Estos papeles de filtro extremadamente resistentes tienen una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
- Capacidad de carga ultra alta con una retención de partículas muy adecuada para uso con tosco o gelatinoso
- Velocidad de flujo más rápida de las calidades cualitativas
- Superficie del pliegue
- Papel de filtro más grueso en el rango cualitativo
- Retención de partículas gruesas: retención nominal de partículas de 30 µm
- Plegado para facilitar su uso en aplicaciones que requieren un embudo de filtración cónico
Nota: Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben utilizarse en estimaciones de Kjeldahl ni en operaciones similares.
Especificaciones
Papel de filtro crepado de grado 113V, con resistencia a la humedad, círculo de 150 mm (100 unidades) | |
Celulosa | |
> 30 μm | |
Rapidez | |
Grado 113V | |
420 μm | |
5,9 in |
Círculo plegado | |
Precipitados gelatinosos y gruesos | |
Herzberg, 28 s | |
El papel de filtro crepado de Grado 113V Whatman de GE, para uso con embudos de filtro cónico, ofrece una filtración rápida y una alta capacidad de carga para el análisis de partículas gruesas o precipitados gelatinosos. | |
100/paq. | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
150 mm |