Learn More
Cytiva Papel filtro para análisis cualitativo: Círculos de grado 113
Reforzado con aditivo de resina estable químicamente. Los círculos para el papel de filtro cualitativo Whatman™: grado 113 cuentan con el caudal más rápido de los grados cualitativos. La superficie crepe favorece la capacidad de carga ultra alta.
Marca: Cytiva 1113-110
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
Reforzado con aditivo de resina químicamente estable.Los círculos de papel de filtro cualitativo con resistencia a la humedad Whatman™ de grado 113 gozan del flujo más rápido de las calidades cualitativas.La superficie con pliegues aumenta la capacidad de carga.
Estos papeles de filtro extremadamente resistentes tienen una alta resistencia a la humedad debido a la adición de una pequeña cantidad de resina químicamente estable. Las aplicaciones cualitativas normales no introducirán impurezas significativas en el filtrado.
- Capacidad de carga ultra alta con una retención de partículas muy adecuada para uso con tosco o gelatinoso
- Velocidad de flujo más rápida de las calidades cualitativas
- Superficie del pliegue
- Papel de filtro más grueso en el rango cualitativo
Nota: Las resinas contienen nitrógeno, por lo que estos grados no deben utilizarse en estimaciones de Kjeldahl ni en operaciones similares.
Especificaciones
Filtro de papel cualitativo con resistencia a la humedad de grado 113, círculo, 110 mm | |
Celulosa | |
1,3 s/100 ml/pulgadas2 | |
Grado 113 | |
420 μm | |
Ø 110 mm | |
110 mm |
Circulares | |
30 μm | |
Capacidad de carga ultra alta con retención de partículas adecuada para su uso con precipitados gruesos o gelatinosos. Velocidad de flujo más rápida de las calidades cualitativas. Superficie de pliegues. Papel de filtro más grueso en el rango cualitativo. | |
100 piezas | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
4,33 in |