Learn More
Cytiva Whatman Puradisc RC Syringe Filters
Whatman Puradisc syringe filter with RC membrane, hydrophilic and chemically resistant for use with both aqueous and aggressive organic solvents.
Marca: Cytiva 6758-1302
Detalles adicionales : Peso : 1.93800kg
Descripción
- El filtro de jeringa Whatman Puradisc con membrana de RC es una excelente opción para cualquier aplicación que requiera una membrana de unión de proteínas baja, hidrófila y resistente a productos químicos. Este filtro se puede utilizar con disolventes orgánicos acuosos y agresivos.
- La membrana de celulosa regenerada presenta un bajo nivel de unión de proteínas y extraíbles.
- El práctico formato de jeringa agiliza el flujo de trabajo de filtración y ayuda a ahorrar tiempo.
- La estructura resistente con sellado térmico es esterilizable en autoclave.
- Elección de filtro de jeringa de 13 mm o 25 mm de diámetro; elección de tamaño de poro de 0,2 μm o 0,45 μm.
- Entrada, Luer Lock hembra (FLL); salida: Luer Slip macho (ML).
- Integridad comprobable por BP o WBT («in situ»).
- Filtros de jeringa de RC Whatman Puradisc
- Los filtros de jeringa Whatman Puradisc RC proporcionan una filtración de jeringa rápida y rutinaria de solventes, productos químicos, soluciones acuosas y no acuosas y muestras de hasta 100 ml.
- Constan de una membrana de celulosa regenerada (RC) dentro de una carcasa de polipropileno (PP) soldada sónicamente.
- Estos filtros de jeringa resistentes e hidrófilos pueden hacer frente a disolventes orgánicos agresivos, al mismo tiempo que ofrecen una solución rentable para la filtración rápida en laboratorios de alto rendimiento.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Celulosa regenerada | |
No estéril | |
Luer Lock hembra | |
2000 | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
0,2 μm | |
1,3 cm2 | |
5,2 bares (75 psi) | |
Luer macho | |
10 mL | |
13 mm |