Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc de PVDF: No estériles
Diseñados para una alta resistencia a la tracción, alta resistencia a disolventes y bajo nivel de unión a proteínas. Los filtros de jeringa de PVDF Whatman™ Puradisc: no estériles son aptos para la filtración biomédica, la filtración de esterilización y la preparación de muestras para HPLC.
Marca: Cytiva 6747-2502
529.25 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Fabricados con difluoruro de polivinilideno (PVDF)
- Esterilizable en autoclave
- No estériles
- Incluyen entrada Luer Lock hembra y salida Luer macho
Especificaciones
Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Puradisc de 25 mm, 0,2 μm (200 unidades) | |
0,2 μm | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |
PVDF | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
200 piezas | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |