Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Puradisc GMF: No estériles
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico). Los filtros de jeringa de Puradisc GMF Whatman™: no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
Marca: Cytiva 6783-2510
310.16 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.32400kg
Descripción
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico).Filtros de jeringa Puradisc GMF Whatman™:no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
- Alta capacidad de carga para filtración de aire/gas, HPLC, TLC y muestreo de GC
- Membrana fabricada con microfibra de vidrio sin aglutinante
- No estériles
Especificaciones
Filtros de jeringa de GMF Puradisc de 25 mm, GD1, 1,0 μm (100 unidades) | |
1,0 μm | |
4,2 cm2 | |
hidrófobos | |
Luer macho | |
Whatman™ | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |
Densidad graduada (GD1) | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
100 piezas | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |