Learn More
Cytiva Filtro de jeringa Puradisc GMF: No estériles
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico). Los filtros de jeringa de Puradisc GMF Whatman™: no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
Marca: Cytiva 6825-2527
480.56 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.54900kg
Descripción
Ofrece una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes (excepto ácido fluorhídrico).Filtros de jeringa Puradisc GMF Whatman™:no estériles combinan una calidad superior con una eficacia económica.
- Alta capacidad de carga para filtración de aire/gas, HPLC, TLC y muestreo de GC
- Membrana fabricada con microfibra de vidrio sin aglutinante
- No estériles
Especificaciones
Filtro de jeringa de GMF Puradisc de 25 mm, GF/F, 0,7 μm (200 unidades) | |
0,7 μm | |
4,2 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |
Fibra de vidrio (GF/F) | |
No estéril | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
200 piezas | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.