Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc™ Aqua 30
Diseñados específicamente para la filtración de muestras ambientales antes del análisis de COD y certificación de aptitud (DOC). Los filtros de jeringa Whatman™ Puradisc™ Aqua 30 minimizan la lixiviación de carbono de la membrana de acetato de celulosa que, de otro modo, puede contaminar la muestra.
Marca: Cytiva 10462656
151.47 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 50.35000kg
Descripción
- Medios de filtro de jeringa de acetato de celulosa hidrófilo con baja unión de proteínas
- Filtro de jeringa de acetato de celulosa (CA) prelavado para reducir los extraíbles de carbono orgánico
- Diseñados para la preparación de muestras como apoyo en análisis de carbono orgánico disuelto y de demanda química de oxígeno
- Conectores Luer de entrada y salida estándares
- Mayor área de filtración (44% mayor en comparación con 25 mm), 30 mm de diámetro
- Membrana de acetato de celulosa de 0,45 micras
- Las membranas están prelavadas para reducir los niveles de carbono orgánico
- Diseñada para muestras acuosas
Especificaciones
Blanco | |
0,45 μm | |
Policarbonato | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa |
Acetato de celulosa | |
Para la filtración de muestras ambientales antes del análisis de COD y certificación de aptitud (DOC) | |
Luer Lock hembra | |
Paquete de 50 | |
30 mm |