Learn More
Cytiva Filtros para jeringa de fluoruro de polivinilideno (PVDF) Puradisc de 4 mm
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
Marca: Cytiva 6786-0402
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
- Diámetro: 4mm
- Volumen de muestra de hasta 2 ml
- El volumen de retención bajo de <10 μl garantiza la máxima recuperación de muestras
- Formato de punta de tubo (opcional)
- Amplia compatibilidad de muestras
- Opción de medios de filtro de membrana o de microfibra de vidrio
Aplicaciones:
- Muestras de HPLC con niveles bajos de contenido sólido: la filtración mejorará la vida útil de la columna.
- Muestras para CE (electroforesis capilar): la filtración eliminará los picos falsos.
- Filtración estéril de muestras de bajo volumen
- Muestras de UV/Vis: filtran directamente en la cubeta mediante una punta de tubo.
- Refractometría: filtran muestras para evitar daños en los componentes ópticos de instrumentos y mejoran la exactitud de los resultados.
- Minimizan la unión inespecífica a la membrana (debido al pequeño tamaño de la membrana)
Especificaciones
Filtro de jeringa de nailon Puradisc de 4 mm, 0,2 μm (50 unidades) | |
0,2 μm | |
0,2 cm2 | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
50 | |
5,2 bar (75 psi) | |
≤ 2 ml |
Nailon | |
Estéril | |
<>10 μl | |
Luer Lock hembra | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
4 mm |