Learn More
Cytiva Filtros de jeringa no estériles Puradisc™ de 4 mm
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
Marca:  Cytiva 6779-0402
172.57 EUR hasta el 2024-05-31
Use el código promocional "21664" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11384654
  • 239.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 12-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se utiliza para muestras de HPLC con bajo contenido de sólidos y muestras de EC (electroforesis capilar)
  • Diámetro: 4mm
  • Volumen de muestra de hasta 2 ml
  • El volumen de retención bajo de <10 μl garantiza la máxima recuperación de muestras
  • Formato de punta de tubo (opcional)
  • Amplia compatibilidad de muestras
  • Opción de medios de filtro de membrana o de microfibra de vidrio
Aplicaciones:
  • Muestras de HPLC con niveles bajos de contenido sólido: la filtración mejorará la vida útil de la columna.
  • Muestras para CE (electroforesis capilar): la filtración eliminará los picos falsos.
  • Filtración estéril de muestras de bajo volumen
  • Muestras de UV/Vis: filtran directamente en la cubeta mediante una punta de tubo.
  • Refractometría: filtran muestras para evitar daños en los componentes ópticos de instrumentos y mejoran la exactitud de los resultados.
  • Minimizan la unión inespecífica a la membrana (debido al pequeño tamaño de la membrana)
Especificaciones
Especificaciones
Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Puradisc de 4 mm, 0,2 μm (100 unidades)
0,2 μm
0,2 cm2
Polipropileno (PP) sin pigmentos
100
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
10,1 x 23,5 mm
PVDF
No estéril
< 10 μl
Luer Lock hembra
Luer macho
100 piezas
Hasta 2 ml
4 mm