Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 25 mm
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
Marca: Cytiva 6785-2504
561.57 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.59220kg
Descripción
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
- Para la filtración de disolventes, productos químicos y soluciones no acuosas
- Las aplicaciones típicas incluyen HPLC, TLC y aclarado de muestras de GC; filtración de disolventes de HPLC
- Fabricados con politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófobo
- No estéril, esterilizable en autoclave
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 25 mm, 0,45 μm, no estéril (200 unidades) | |
0,45 μm | |
4,2 cm2 | |
Polipropileno (PP) sin pigmentos | |
Luer macho | |
200 piezas | |
Hasta 100 ml | |
25 mm |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
No estéril | |
Para clarificación de muestras de HPLC, TLC y GC; filtración de disolventes de HPLC | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
22,9 x 28,4 mm |