Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de PTFE Puradisc de 25 mm
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte. Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
Marca:  Cytiva 6784-2502
125.79 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10412151
  • 161.00€ / paquete de 50
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Contiene una membrana hidrófoba que es químicamente estable e inerte.Los filtros de jeringa de PTFE de 25 mm Whatman™ Puradisc presentan una baja unión de proteínas y su aplicación principal es la filtración de muestras no acuosas.
  • Para la filtración de disolventes, productos químicos y soluciones no acuosas
  • Las aplicaciones típicas incluyen HPLC, TLC y aclarado de muestras de GC; filtración de disolventes de HPLC
  • Fabricados con politetrafluoroetileno (PTFE) hidrófobo
  • No estéril, esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de jeringa de politetrafluoroetileno Puradisc de 25 mm, 0,2 μm, no estéril (50 unidades)
0,2 μm
4,2 cm2
Polipropileno (PP) sin pigmentos
Luer macho
50 piezas
Hasta 100 ml
25 mm
Politetrafluoroetileno (PTFE)
No estéril
Para clarificación de muestras de HPLC, TLC y GC; filtración de disolventes de HPLC
Luer Lock hembra
5,2 bar (75 psi)
Filtro de jeringa
22,9 x 28,4 mm