Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca: Cytiva 6786-1302
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
Polipropileno sin pigmentos. Blíster estéril. Conectores Luer de entrada y salida. Opción estéril para aplicaciones críticas.Especificaciones
Sí | |
Nailon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Luer Lock hembra | |
5.2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
13mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0. 2 μm (50 pcs) | |
0.2μm | |
1.3 cm cuadrados | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Pk. of 50 | |
Hasta 10 ml |