Learn More
Cytiva Filtros de jeringa estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de jeringa estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
Marca: Cytiva 6786-1301
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
Descripción
Polipropileno sin pigmentos. Blíster estéril. Conectores Luer de entrada y salida. Opción estéril para aplicaciones críticas.Especificaciones
Autoclavable | |
Nylon | |
Sterile | |
≤25 mL | |
Female luer lock | |
5.2 bar (75 psi) | |
Syringe Filter | |
13 mm |
Puradisc 13 mm Nylon Syringe Filter, 0.1 μm (50 pcs) | |
0.1 μm | |
1.3 cm2 | |
Polypropylene | |
Male luer | |
Pk. of 50 | |
Up to 10 mL |