Learn More
Cytiva Filtros de jeringa de polipropileno no estériles Puradisc™ de 13 mm
Los filtros de polipropileno de jeringa no estéril de 13 mm Whatman™ Puradisc™ se pueden utilizar para la preparación de muestras biológicas y de HPLC.
244.00€ - 890.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Área de filtración | 1,3 cm2 |
Material de la carcasa | Polipropileno (PP) |
Estilo de entrada | Luer Lock hembra |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11379224
|
Cytiva
6785-1304 |
0,45 μm | 500 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11324694
|
Cytiva
6788-1302 |
0,2 μm | 100 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11334694
|
Cytiva
6788-1304 |
0,45 μm | 100 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11309224
|
Cytiva
6785-1302 |
0,2 μm | 500 piezas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Diámetro: 13 mm
- Esterilizables en autoclave a 121 °C (131 °C máx.)
- Volumen de muestra de hasta 10 ml
- El bajo volumen de retención < 25 μl garantiza la máxima recuperación de muestras
- Microfibra de vidrio opcional
- Formato de punta de tubo (opcional)
Especificaciones
Polipropileno | |
1,3 cm2 | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
No estéril | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |