Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc GMF de 13 mm
Fabricados con microfibra de vidrio. Los filtros de jeringa de 13 mm Whatman™ Whatman™ Puradisc son hidrófilos y presentan una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes.
Marca: Cytiva 6827-1315
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Filtros de microfibra de vidrio
- Buena resistencia química y alto rendimiento de muestras
- Volumen de retención, ≤25 μl
- Área de filtro: 1,3cm2
- Carcasa de polipropileno
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Entrada Luer Lock hembra
- Salida Luer macho
- No estériles
Especificaciones
Filtro de jeringa GMF Puradisc 13 mm, 934-AH, 1,5 μ m (100 unidades) | |
1,5 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
100 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
Microfibra de vidrio 934-AH | |
No estéril | |
≤ 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |