Learn More
Cytiva Filtros de jeringa Puradisc GMF de 13 mm
Fabricados con microfibra de vidrio. Los filtros de jeringa de 13 mm Whatman™ Whatman™ Puradisc son hidrófilos y presentan una excelente compatibilidad con disolventes orgánicos y bases y ácidos fuertes.
Marca: Cytiva 6825-1307
205.86 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.18000kg
Descripción
- Filtros de microfibra de vidrio
- Buena resistencia química y alto rendimiento de muestras
- Volumen de retención, ≤25 μl
- Área de filtro: 1,3cm2
- Carcasa de polipropileno
- Esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
- Entrada Luer Lock hembra
- Salida Luer macho
- No estériles
Especificaciones
Filtro de jeringa de GMF Puradisc de 13 mm, GF/F, 0,7 μm (100 unidades) | |
0,7 μm | |
1,3 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
Luer macho | |
100 piezas | |
Hasta 10 ml | |
13 mm |
GF/F | |
No estéril | |
≤ 25 μl | |
Luer Lock hembra | |
5,2 bar (75 psi) | |
Filtro de jeringa | |
16,3 x 19,8 mm |
Seguridad y manipulación
- FILTER GLASS CIRCLE
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.