Learn More
Cytiva Soporte de filtro de plástico Whatman™ Pop-Top
Soportes de filtro para la microfiltración y ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos utilizando presión positiva.
Marca: Cytiva 420100
Detalles adicionales : Peso : 0.15000kg
Descripción
- Diseñados para la microfiltración y ultralimpieza de pequeños volúmenes de líquidos utilizando presión positiva.
- Los tres soportes admiten membranas con surcos grabados y de colada Nuclepore.
- Compatibles con jeringa.
Especificaciones
Soporte de filtro de plástico Pop-Top | |
Polipropileno | |
3,7 cm | |
13 mm |