Learn More
Cytiva Filtro de ventilación de recipientes Whatman™ SteriVent ™
Para la ventilación estéril de recipientes y depósitos
Marca: Cytiva 2103
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
- Fabricado de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 μm.
- Bidireccional y esterilizable en autoclave
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
SB de 0,375 a 0,5 pulg. (de 10 a 12 mm) | |
0,25 a 0,375 en SB | |
1 pieza |
Filtro PolyVENT 36, 0,2 μm, entrada de manguera dentada escalonada de 0,375 a 0,5 pulg, salida de manguera dentada escalonada de 0,375 a 0,5 pulg (1 unidad)38123812 | |
500 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) | |
1/paq. |