Learn More
Cytiva Filtro de ventilación de recipientes Whatman™ SteriVent ™
Para la ventilación estéril de recipientes y depósitos
Marca: Cytiva 2108
Detalles adicionales : Peso : 0.28000kg
Description
- Fabricado de membrana de PTFE hidrófoba de 0,2 μm.
- Bidireccional y esterilizable en autoclave
Specifications
Esterilizable en autoclave | |
0,2 μm | |
1,5 pul (38 mm) sanitaria | |
sanitaria 1 1/2 pulg | |
1 pieza |
PolyVENT 150, 0,2 μ m, entrada sanitaria de 1 1/2 pulg, salida sanitaria de 1 1, /2 pulg | |
2000 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
2 barra - sentido de avance (29 psi - sentido de avance) | |
1/paq. |