Learn More
Cytiva Filtros de membrana de cultivo celular de policarbonato Whatman™
Fabricado con película de policarbonato de alta calidad. Los filtros ofrecen tamaños de poro muy definidos, altos caudales y una excelente resistencia química/térmica.
Marca:  Cytiva 10418101
Detalles adicionales : Peso : 0.06500kg
Código de producto. 16351426
  • 91.60€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Baja unión de proteínas y niveles bajos de extraíbles para garantizar la ausencia de contaminación de muestras
  • Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de muestras
  • Superficie lisa y plana para una buena visibilidad de las partículas
  • Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
Especificaciones
Especificaciones
Policarbonato
Microscopía de epifluorescencia, Análisis ambiental, biología celular, pruebas EPA, pruebas de combustible, bioensayos, parasitología, análisis del aire y microbiología del agua
100/paq.
50 μm
Pista grabada
13 mm