Learn More
Cytiva Filtros de cápsulas desechables Polycap™ HD 36
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza. Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Marca: Cytiva 6703-3611
Detalles adicionales : Peso : 0.09540kg
Descripción
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza.Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima: 4,1 bar (60 psi)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Monofilamento de polipropileno anisotrópico | |
Estéril | |
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. | |
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | |
Boquilla escalonada para tubos de 6 a 10 mm (1/4 a 3/8 pulg) | |
Cápsula desechable |
Filtro de cápsula Polycap HD 36 10,0 μm, con entrada y salida SB (1 unidad) | |
10 μm | |
385 cm2 | |
Polipropileno (PP) | |
4,1 bares (60 psi) | |
1 unidad |