Learn More
Cytiva Filtros de cápsulas desechables Polycap™ HD 36
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza. Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Marca: Cytiva 2611
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Garantiza un paso de acabado que produce un producto final de gran pureza.Los filtros de cápsula Whatman™ Polycap™ HD 36 son aptos para la filtración de soluciones químicas en amplios intervalos de temperatura y pH.
Filtración de soluciones acuosas, productos biológicos, tintas y pigmentos, emulsiones fotográficas, alimentos y bebidas, disolventes. Ofrece una amplia gama de capacidad entre filtros de papel gruesos y membranas microporosas.- Integridad comprobable
- Con rejilla de ventilación
- Medios de filtro: Filtro de polipropileno anisotrópico monofilamento (MAPP)
- También se pueden esterilizar en autoclave con vapor u óxido de etileno (EtO)
- Retención (con purga de aire), <2 ml
- Presión máxima: 4,1 bar (60 psi)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
1 μm | |
Polipropileno | |
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (de 3/8 a 1/2 pulg) |
Monofilamento de polipropileno anisotrópico | |
Filtración de soluciones de alto nivel de residuos y prefiltración de soluciones químicas agresivas. | |
Boquilla escalonada para tubos de 10 a 12 mm (de 3/8 a 1/2 pulg) | |
5Pack. |