Learn More
Cytiva Capsulas desechables Polycap, 150 TF
Filtros Polycap 150 TF para la filtración de soluciones orgánicas agresivas, gas y aire
Marca: Cytiva 2801
Detalles adicionales : Peso : 1.25000kg
Descripción
- Integridad comprobable
- Flujo bidireccional: algunas aplicaciones pueden requerir orientación
- Medios de filtro: Filtro de membrana de PTFE hidrófoba
Aplicaciones:
Filtración de soluciones orgánicas, soluciones agresivas, aire y gas; también se puede utilizar como ventilación.
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
Polipropileno | |
4,1 bares (60 psi) |
Polycap TF 150, 0,2 μm, con 1,5 pulg entrada y salida sanitaria (5 unidades) | |
0,2 μm | |
Sanitario | |
Sanitario |