Learn More
Cytiva Membranas Nytran™ SuperCharge
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
Marca:  Cytiva 10416294
513.16 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21973" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11969287
  • 655.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Membrana Nytran SuPerCharge (SPC)
  • Combina una carga positiva muy alta y una mayor densidad del nailon por unidad de superficie para ofrecer más sitios de unión de las muestras
  • Muestra un tamaño de poro y una distribución de poro muy uniformes, lo que se traduce en una mayor reproducibilidad o resultados en una membrana o entre transferencias
  • Fabricada para permitir tanto una alta carga positiva como un fondo extremadamente bajo.
  • Capacidad de unión: > 600μg/cm2
  • Compatible con la detección isotópica y no isotópica
Especificaciones
Especificaciones
20 cm
20 cm x 3 m
>600 μg/cm2
Nailon
3 m
Adecuadas para la detección isotópica y no isotópica
Rollo
0,45 μm