Learn More
Cytiva Membranas Nytran™ SuperCharge
Realiza la colada uniformemente en ambos lados de una matriz de soporte, lo que proporciona una excelente simetría y permite que las membranas permanezcan lisas sin ondulaciones
Marca:  Cytiva 10416216
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11335424
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Nytran SuPerCharge (SPC) Membrane
  • Combines a very high positive charge and higher density of nylon per unit area to provide more sample binding sites
  • Shows a very uniform pore size and pore distribution, leading to greater reproducibility or results across a membrane and from blot to blot
  • Manufactured to allow both a high positive charge and extremely low background
  • Binding capacity: >600μg/cm2
  • Compatible with isotopic and nonisotopic detection
Especificaciones
Especificaciones
8.2cm dia.
>600μg/cm2
Disc
0.45 μm
Suitable for isotopic and nonisotopic detection
8.2 cm
Nylon