Learn More
Cytiva Círculo de membrana de nailon Whatman™
Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos
Marca: Cytiva 7402-002
135.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23266" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.01100kg
Descripción
Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos
- Hidrófilas: se elimina la necesidad de agentes humectantes
- Para su uso con una amplia gama de preparaciones biológicas
- Flexible, duradero y resistente a desgarros
- Se puede esterilizar en autoclave a - 135 °C
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Nailon | |
0,2 μm | |
Hidrófilo | |
25 mm |
Membrana | |
Nailon | |
Para la filtración de soluciones acuosas y la mayoría de los disolventes orgánicos | |
Disco para membrana de filtración |