Learn More
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrophilic Membrane
A highly defined pore size cutoff in the sub-micron range enables particle deformity measurements, and the capture of extremely small particles
Marca: Cytiva 10417106
Detalles adicionales : Peso : 0.06000kg
Descripción
- Con surcos grabados para el tamaño de poro muy definido y la alta densidad de poro
- El tratamiento con polivinilpirrolidona (PVP) hace que los filtros sean hidrófilos
- Bajos niveles de extraíbles, lo que minimiza el riesgo de contaminación de muestras y de filtración
- Alta resistencia química y buena estabilidad térmica para una amplia gama de tipos de muestras
- Ceniza baja y uniforme y pesos tara bajos
- Membrana de superficie plana y lisa para una alta visibilidad de las partículas
Especificaciones
Círculos | |
Bioensayos, biología celular y análisis ambiental | |
Película de policarbonato con surcos grabados (PFTE) | |
Filtros de membrana hidrófila con surcos grabados |
0,4 μm | |
Hidrófilo | |
100/paq. | |
25 mm |