Learn More
Cytiva Filtros sin jeringa Mini-UniPrep™
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo. Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Marca: Cytiva UN203NPENYL
219.22 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21934" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
Procesan cargas de muestra en una tercera parte del tiempo.Las unidades de filtro sin jeringa Whatman™ Mini-UniPrep™ proporcionan un método rápido y sencillo de eliminar partículas de las muestras que se están preparando para análisis de HPLC y UHPLC.
Los filtros sin sistema transparentes Whatman Mini-UniPrep™ eliminan rápida y fácilmente las partículas de las muestras preparadas para el análisis HPLC/UHPLC, al tiempo que mantienen la visibilidad de las muestras.
- La unidad de filtración todo en uno premontada elimina la necesidad de filtro de jeringa, jeringa, vial y septo, lo que reduce los costes hasta en un 40 %
- Amplia gama de opciones de membrana en 0,2 y 0,45µ m. tamaños de poro para satisfacer los requisitos específicos de aplicación de muestras
- Compatible con la mayoría de los muestreadores automáticos principales para análisis de alto rendimiento
- Necesidad de menos consumibles
- El émbolo contiene una membrana de filtración en un extremo y un tapón/septo prefijado en el otro
- Se puede utilizar manualmente o con una unidad de compresor
- El compresor de muestras múltiples procesa hasta 6 muestras a la vez, mejorando aún más el tiempo de procesamiento de muestras y reduciendo la tensión de las manos
- Diseñado para adaptarse a cualquier muestreador automático que acomode viales de 12 x 32 mm -O-
el septum puede perforarse con aguja y extracción de la muestra apagado para inyección manual en un analizador
Especificaciones
Translúcido | |
Sí | |
Septos de caucho de silicona con revestimiento de PTFE | |
0,2 μm | |
Polipropileno (PP) | |
100/paq. | |
50 °C | |
0,4 ml |
Equivalente en tamaño a viales de 12 x 32 mm | |
Muestreador automático, compresor | |
Nailon | |
Análisis rutinario de HPLC/UHPLC; filtración de muestras; ensayos compuestos; uniformidad del contenido; precipitación de proteínas; pruebas de solubilidad/disolubilidad; cromatografía iónica | |
Vial con membrana de filtración incorporada, émbolo y tapón/septo | |
0,6 bar / 8 psi (para comprimir) | |
Filtro sin jeringa |