Learn More
Cytiva Soporte para filtro de jeringa Whatman™
Uso para clarificación y filtración estéril de líquidos y gases bajo presión. El soporte para filtro de jeringa de 25 mm Whatman™ es un soporte para filtro de membrana en línea de polisulfona equipado con un soporte de filtro resistente a la presión y junta tórica de silicona para evitar fugas en la unidad.
Marca: Cytiva 10461000
138.99 EUR hasta el 2024-05-06
Use el código promocional "21711" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.49930kg
Descripción
Utilice este soporte de polisulfona con junta tórica de silicona para la eliminación en línea de partículas o contaminantes microbianos de líquidos o gases, como en líquidos o esterilización en frío. El soporte también se puede utilizar como campana aséptica.
- Ideal para controles microbiológicos y filtración de agua esterilizada libre de partículas
- Recomendado para bombas peristálticas y esterilización por gas
- Fácil de desmontar para limpiar o cambiar los filtros
- Equipado con un soporte de filtro resistente a la presión
- Los conectores de tubos extraíbles de ambos extremos se ajustan a tubos de DI de 9,52 mm (3/8 pulgadas)
- Incluye conexión luer-lock para uso con jeringa
- Tamaño: 30 x 34 mm (Diám. x Al)
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Filtro de jeringa de 25 mm | |
Clarificación en línea y filtración estéril de líquidos y gases bajo presión | |
Paquete de 10 | |
de 121 °C | |
30 mm |
En línea | |
Polisulfona con junta tórica de silicona | |
29,99 bar (100 psi) | |
250 °F | |
Soporte |