Learn More
Cytiva Papeles de filtro cualitativo con resistencia a la humedad de grado 91: círculos
Alta resistencia a la humedad gracias a la incorporación de una resina químicamente estable
Marca: Cytiva 1091-165
Detalles adicionales : Peso : 1.47800kg
Descripción
Alta resistencia a la humedad debido a la adición de químicamente estable resina
- Grado reforzado húmedo
- Filtro de pliegues de uso general
- Para análisis rutinarios menos críticos
- Se utiliza para analizar la sacarosa en azúcar de caña
Especificaciones
Papel de filtro cualitativo de grado 91 con resistencia a la humedad, círculo, 165 mm (subdividido en 100) | |
Celulosa | |
10μm | |
Se utiliza para analizar la sacarosa de la caña de azúcar | |
1000 piezas (subdivididas en 100) | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
6,49 in |
Circular | |
10μm | |
70 s | |
91 | |
205μm | |
Ø 165 mm | |
165mm |