Learn More
Cytiva Círculo de papel de filtro para análisis cualitativo reglado, grado 8, Whatman™
Para el análisis de sustancias extrañas en alimentos y bebidas y laboratorios farmacéuticos
Marca: Cytiva 10347033
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Para el análisis de sustancias extrañas en alimentos y bebidas y laboratorios farmacéuticos
- Rejilla verde para análisis de alimentos
- Hecho de celulosa de línter de algodón blanco
- Caudal del filtro: Rápido
- Porosidad: Gruesa
- Retención de partículas: 20 a 30 μm
- Diámetro del papel del filtro: 75mm
Especificaciones
Papel de filtro , grado 8 75 mm 100/paq. | |
Celulosa | |
Papel de filtro blanco con líneas verdes impresas para evaluación óptica. | |
Grueso | |
Papel filtro para análisis cualitativo | |
75 mm |
Circulares | |
De 20 a 30 μm | |
8 | |
100/paq. | |
2,95 pulg |